Learn More
Clodinafop Propargyl, TRC
Código de producto. 17974985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974985 100 mg 100 miligramos
17983385 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC584515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105512-06-9
Fórmula molecular C17 H13 Cl F N O4
Peso molecular (g/mol) 349.74
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, 2-propynyl ester, (2R)- (9CI), Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, 2-propynyl ester, (R)-, (R)-(+)-2-[4-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propionic acid propargyl ester, (R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propionic acid 2-propynyl ester, CGA 184927, Clodinafop-propargyl, Prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yloxy)phenoxy]propanoate, Topik
Nombre IUPAC prop-2-ynil (2R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoropiridina-2-il)oxifenoxi]propanoato
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clodinafop-propargyl ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/t11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0517