Learn More
Clocortolone, TRC
Código de producto. 30358833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358833 10 mg 10 miligramos
30349721 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58380010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4828-27-7
Fórmula molecular C22 H28 Cl F O4
Peso molecular (g/mol) 410.91
Sinónimo Clocortolone, (6α,11β,16α)-9-Chloro-6-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-17α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-6α-fluoro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,21-diol-3,20-dione, Clorcortelone
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-cloro-6-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Clocortolone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.166
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.