Learn More
Acetato de clocortolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clocortolone Acetate |
| CAS | 4258-85-9 |
| Fórmula molecular | C24H30ClFO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, SH 818, 9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate, (6α,11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-chloro-6-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30ClFO5/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(28)5-6-23(17,4)24(16,25)20(30)10-22(15,3)21(12)19(29)11-31-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18,20-21,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12C[C@H](F)C3=CC(C=C[C@]3(C)[C@@]1(Cl)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@]2(C[C@@H](C)[C@@H]4C(COC(C)=O)=O)[H])=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-cloro-6-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 452.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.1766 |