Learn More
Butirato de clobetasona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clobetasone Butyrate |
| CAS | 25122-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Clobetasone Butyrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26 H32 Cl F O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Clobetasone butyrate, 21-Chloro-9-fluoro-16beta-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl butanoate, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methyl-, butyrate (8CI), (16beta)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Butyric acid, ester with 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione (8CI), CCl 5537, Clobetasone 17-butyrate, Emovate, Eumovate, GR 2/1214, Kindavate, Molivate, SN 203, CCI 5537, 2-bromoclobetasone butyrate (GW 695668X), 11-dehydrobetamethasone-17,21-dibutyrate (GW 695665X), 4,5-dihydroclobetasone butyrate (GW 695670X), 1,2-dihydroclobetasone butyrate (CCI 10702), clobetasone-17-isobutyrate (CCI 8943), 16alpha - methyl clobetasone butyrate (CCI 6999), clobetasone propionate (CCI 5473) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| Mostrar más |