Learn More
Clobetasona 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30361536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361536 100 mg 100 miligramos
30353010 10 mg -
30359827 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC583535100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25122-56-9
Fórmula molecular C25 H30 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 464.95
Sinónimo Clobetasone 17-Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Propionate, (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione propionate, Clobetasone propionate, Clobetasone-17-propionate
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetilo)-9-fluoro-10,13,16-trimetil-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopentta[a]fenantrina-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasone 17-Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-18H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1766
Porcentaje de pureza >95%