Learn More
Clobetasona 17-Butirato, TRC
Código de producto. 30136578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136578 1 g 1 g
18080440 100 mg 100 miligramos
18050840 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5835501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25122-57-0
Fórmula molecular C26 H32 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 478.98
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methyl-, butyrate (8CI), (16β)-21-Chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Butyric acid, ester with 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione (8CI), CCl 5537, Clobetasone 17-butyrate, Clobetasone butyrate, Emovate, Eumovate, GR 2/1214, Kindavate, Molivate, SN 203
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetil)-9-fluoro-10,13,16-trimetil-3,11-dixo-7,8,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] butanoato
SMILES CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasone Butyrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.1922