Learn More
Clobetasol propionate, MedChemExpress
Código de producto. 16491086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491086 200 mg 200 miligramos
16471676 500 mg 500 miligramos
16426246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Clobetasol propionate is a potent and selective CYP3A5 inhibitor with an IC50 of 0.206 μM. Clobetasol propionate has no inhibiting on CYP3A4 or other major CYPs. Clobetasol propionate is a corticosteroid and has the potential for psoriasis and other dermatoses research.
Clobetasol propionate is a potent and selective CYP3A5 inhibitor with an IC50 of 0.206 μM. Clobetasol propionate has no inhibiting on CYP3A4 or other major CYPs. Clobetasol propionate is a corticosteroid and has the potential for psoriasis and other dermatoses research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasol propionate
CAS 25122-46-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32ClFO5
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.15 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(CC)=O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 466.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.97
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation