Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propionato de clobetasol
Código de producto. 17271272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17271272 5 g 5 g
17261272 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271272 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466820050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25122-46-7 | C25H32ClFO5, C25H32ClFO5 | 466.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25122-46-7
Fórmula molecular C25H32ClFO5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionato de Cloßsol
Cantidad 5 g
Solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble.
Punto de fusión 191,0°C a 195,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 466,97
compliance-icons
Nombre del producto
  • Clobetasol propionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Clobetasol propionate