Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propionato de Cloßsol |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. |
| Punto de fusión | 191,0°C a 195,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466,97 |
| Clave InChI | CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-1-(2-chloroacetyl)-9b-fluoro-10-hydroxy-2,9a,11a-trimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl propanoate |
| Peso molecular (g/mol) | 466.97 |
Seguridad y manipulación
- Clobetasol propionate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 21-Chloro-9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-16.beta.-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate