Learn More
Clobetasol 17-Propionato, TRC
Código de producto. 30134320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134320 50 mg 50 miligramos
30135239 1 g 1 g
18002540 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25122-46-7
Fórmula molecular C25 H32 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 466.97
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-, 17-propionate (8CI), (11β,16β)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Chloro-21-deoxybetamethasone 17-propionate, CCl 4725, CGP 9555, Clobederm, Clobesol, Clobetasol 17-propionate, Clobetasol propionate, Clobex, Dermoval, Dermovate, Dermoxin, Dermoxinale, GR 2/925, Karison, Olux, Olux-E, Skin Cap, Temovate, Tenovate
Nombre IUPAC [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetilo)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobetasol Propionate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.1922
Porcentaje de pureza >95%