Learn More
Tocris Bioscience™ Clobenpropit dihydrobromide
Descripción
An extremely potent histamine H3 antagonist/inverse agonist (pA2=9.93). Also displays partial agonist activity at H4 receptors; induces eosinophil shape change with an EC50 of 3 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide |
| CAS | 145231-35-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100 mM in water |
| Objetivo | Histamine H3 Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C14H17ClN4S0.2 HBr |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 470.65 |
| Pureza | 99% |
Para uso exclusivo en investigación