Learn More
Tocris Bioscience™ Clobenpropit dihydrobromide
Highly potent H3 antagonist and H4 partial agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 0752/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
An extremely potent histamine H3 antagonist/inverse agonist (pA2=9.93). Also displays partial agonist activity at H4 receptors; induces eosinophil shape change with an EC50 of 3 nM.Especificaciones
| N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide | |
| >99% | |
| Soluble to 100 mM in water |
| 145231-35-2 | |
| 10 mg |
Título del producto
For Research Use Only