Learn More
Clobazam, Mikromol
Código de producto. 30462242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30462242 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30462242 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0910.000250
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clobazam, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clobazam
CAS 22316-47-8
Nombres de analitos o componentes Clobazam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam, Clobazepam, Frisium, Frizium, H 4723, HR 376, LM 2717, Mystan, NSC 336279, Urbadan, Urbanyl
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClN2O2/c1-18-13-8-7-11(17)9-14(13)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 7-cloro-1-metil-5-fenil-1,5-benzodiazepina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 300.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0666 g/mol