Learn More
Traceable Temporizador digital monocanal con clip y calibración
Código de producto. 11828671 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
100 h
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11828671 100 h 1 PCS
1 options
Código de producto. 11828671 Proveedor Traceable N.º de proveedor 0861032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    20.67€ / paquete de 1
    Ahorro 3.33€
    13% Descuento
En stock
El temporizador digital monocanal con clip y calibración es un temporizador compacto que se puede llevar a cualquier parte y se sujeta a su bata de laboratorio o a su portapapeles.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
  • El temporizador realiza una cuenta regresiva en horas o minutos y también funciona como cronómetro.
  • Actúa como un recordatorio útil para reuniones o tareas.
  • La pantalla de cuatro dígitos de 1/3 de pulgada es fácil de leer.
  • Cuenta con función de tiempo de espera tanto en conteo ascendente como descendente.
  • Pesa sólo 1/2 onza.
  • Cuenta con una carcasa de ABS resistente a productos químicos y un imán para fijarlo al metal.
  • Los productos cuentan con un Certificado numerado individualmente provisto con cada unidad, que asegura la precisión de nuestro laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2017(1750.01) acreditado por A2LA.
  • Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través de NIST u otros institutos nacionales de medición (INM) reconocidos que sean signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de verificación antes de poder llevar el nombre Traceable, lo que le ahorra tiempo y dinero al no tener que calibrarlo por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 100 h
Alarms 1 minuto. Pitido
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla LCD digital
Incrementos 1 s
N.º de canales 1
Batería, tipo Celda de botón de 1,5 V
Color Blanco
Visualizar cotas 12,7 mm de Al
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura del visor (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 50,8 mm
Altura del visor (métrico) 50,8 mm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 42.5 g
Incluye Informe de calibración trazable por NIST proporcionado por el fabricante, imán, clip y batería
Para utilizar con (aplicación) El temporizador realiza una cuenta regresiva en horas o minutos y también funciona como cronómetro.
Cantidad 1 unidad
Certificaciones/conformidad Trazable al NIST