missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLIP-115/CLIP2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30233668 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30233668 20 μL 20 microlitros
30234682 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30233668 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 677761IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CLIP-115/CLIP2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CLIP-115/CLIP2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The CLIP-115/CLIP2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno CLIP-115/CLIP2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E6B6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CLIP; CLIP-115; CYLN2; KIAA0291; MGC11333; WBSCR3; WBSCR4; WSCR3; WSCR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7461
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 120 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.