missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Binds to membranes enriched in phosphatidylinositol 4,5- bisphosphate (PtdIns(4,5)P2). May have a role in transport via clathrin-coated vesicles from the trans-Golgi network to endosomes. Stimulates clathrin assembly.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLINT1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CLINT1 |
| N.º de referencia del gen | Q14677, Q99KN9 |
| Alias de gen | clathrin interactor 1, CLINT, CLINT1, ENTH, Enthoprotin, EPN4, EPNR, Epsin 4, Epsin related protein, EPSINR, KIAA0171 |
| Símbolos de los genes | Clint1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?