Learn More
Clinofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16461086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461086 200 mg 200 miligramos
16446216 100 mg 100 miligramos
16438417 5 mg 5 miligramos
16421897 50 mg 50 miligramos
16405738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16461086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13528
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H36O6
Cantidad 200 mg
Sinónimo S-8527
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
SMILES CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 468.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.58
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism