Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo CLINIConic™
Código de producto. 10114614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
30 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10114614 30 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10114614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1143.00€ / paquete de 1
    Ahorro 252.00€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Admita una amplia gama de aplicaciones y capacidades mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ CLINIConic™.
Optimice las separaciones con una aceleración rápida de 30 tubos de sangre o tubos cónicos de 15 ml en una configuración de ángulo fijo con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ CLINIConic™.
Centrifugue 30 tubos de sangre o tubos cónicos de 15 ml en una configuración de ángulo fijo con aceleración rápida para optimizar las aplicaciones.
Información de pedidos: :
Adaptadores para tubos a la venta por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-623) y los componentes para completar el conjunto. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo CLINIConic
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 30 x 15 mL
RCF máx. 4.997 x g
Vel. máx 5.650 rpm
Radio (métrico) 140 mm
Longitud máx. del tubo 131 mm
Diámetro máx. del tubo 16,5 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Sorvall ST 8, Multifuge X1, Megafuge 16, Megafuge 8, SL 16 y SL 8
Ángulo 37°