Learn More
Jenway™ Fotómetro de llama clínico PFP7/C
Diseñado para su uso en aplicaciones clínicas para la determinación de sodio, potasio y litio. El fotómetro de llama clínico Jenway™ PFP7/C cuenta con un circuito linealizador integrado que permite visualizar las lecturas de sodio y potasio directamente en mmol/l.
Marca:  Jenway™ 12655-00
Código de producto. 11495059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6585.00€
    5506.82€ / paquete de 1
    Ahorro 1078.18€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Descripción
  • Diseñado para análisis clínicos
  • Se suministra con filtros de Na, K, Li, Ba y Ca
  • Baja temperatura, monocanal
  • Sistema de seguridad ante fallos de llama
  • Funciona con propano, butano, gas natural o GLP
  • Garantía de 3 años
Especificaciones
Especificaciones
Fotómetro de llama clínico PFP7