Learn More
Globe Scientific Clinical Chemistry Analyzer Sample Cups
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Snap |
| Para utilizar con (aplicación) | Designed for use on automated instrumentation |
| Para utilizar con (equipo) | Roche cobas Mira™ analyzer |
| Color | Red |
| Material | Polyethylene |
| Tipo de producto | Sample Cup |