Learn More
Fisherbrand™ Centrífuga clínica
Código de producto. 30680023 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30680023 8 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 30680023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.00€
    719.84€ / paquete de 1
    Ahorro 239.16€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Potente centrifugadora de sobremesa para uso clínico en laboratorios de urgencias, clínicas y consultorios médicos, consultorios veterinarios, hospitales y centros educativos.
  • Alta velocidad, velocidad ajustable (500 a 6000 RPM ) se puede configurar en RPM o RCF
  • Programable con memoria para hasta 8 programas
  • Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos o continuo)
  • Aceleración rápida y frenado electrónico suave (tiempo de desaceleración de < 60 segundos)
  • Motor sin escobillas controlado digitalmente para un control preciso de la velocidad y sin necesidad de mantenimiento del motor
  • Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura.
  • Extracción del rotor sin herramientas para una carga y limpieza cómodas
  • Tapa transparente/ventana de visualización para permitir la verificación de la velocidad sin contacto mediante un tacómetro sin contacto
  • Tamaño de sobremesa: tamaño compacto para uso en el espacio de trabajo
  • Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, la unidad está atascada o no está equilibrada.
Especificaciones
Incluye Centrífuga clínica, 8 adaptadores para tubos, rotor de 8 posiciones, 24 espaciadores para tubos, 1 adaptador de alimentación de bajo voltaje y doble aislamiento con 4 tapones intercambiables
Capacidad 8 x 15 mL
RCF máx. 6319 x g (FCR máx. calculada) con un tubo típico de 15 ml
Vel. máx 6,000 rpm
Refrigerado No
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 36.6 x 29.3 x 14.8 cm
Requisitos eléctricos 100/240 V CA; 2,5 A, 50/60 Hz
Garantía 5 años de garantía
Temporizador de 30 segundo a 60 minutos o de forma continuada
Amperaje 2,5 A
Rotor Rotor de 8 placas
Vataje 150 W
Para utilizar con (aplicación) Bioquímica clínica, microbiología clínica, extracción de sangre
Rotor incluido Rotor de 8 placas
Peso neto 4.5 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 VAC
Tipo de pantalla Digital
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura de funcionamiento: 2 °C a 40 °C