Learn More
Heathrow Scientific Centrífuga clínica
Artikelnummer. 30245479 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
Azul/gris
Morado/gris
Packungsgröße:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
30245479 Azul/gris cada uno
30245478 Morado/gris cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30245479 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. 120775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    726.95€ / paquete de 1
    Ahorro 203.05€
    21% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potente centrifugación de sobremesa para uso clínico en stat laboratorios, clínicas y consultorios médicos, consultorios veterinarios, hospitales y educación.
Potente centrifugación de sobremesa para uso clínico en stat laboratorios, clínicas y consultorios médicos, consultorios veterinarios, hospitales y educación.
  • Excelente función
  • Potente velocidad ajustable (500 a 6000 RPM ) se puede configurar en RPM o RCF
  • Programable con memoria para hasta 8 programas
  • Tiempo ajustable (30 segundos a 60 minutos o continuo)
  • Aceleración rápida y frenado electrónico suave (tiempo de desaceleración de < 60 segundos)
  • Motor sin escobillas controlado digitalmente para un control preciso de la velocidad y sin necesidad de mantenimiento del motor
  • Diseño óptimo
  • Pantalla digital retroiluminada de fácil lectura
  • Extracción del rotor sin herramientas para una carga y limpieza cómodas
  • Tapa transparente/ventana de visualización para permitir la verificación de la velocidad sin contacto mediante un tacómetro sin contacto
  • Tamaño de sobremesa: tamaño compacto para uso en el espacio de trabajo
  • Seguridad integrada
  • Las funciones de seguridad ayudan a garantizar que no funcione cuando la tapa está abierta, la unidad está atascada o no está equilibrada.
  • El desbloqueo manual de la tapa permite a los usuarios abrir la tapa en caso de un corte de energía y evita la pérdida de muestras.
  • Aplicaciones:
  • Química clínica
  • Microbiología clínica
  • Preparación para la recolección de sangre
  • Bancos de sangre
  • Inmunología
  • Anatomía patológica
Spezifikation
Capacidad 8 x 15 mL
RCF máx. 4,668 x g
Vel. máx 6,000 rpm
Refrigerado No
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 36,6 x 29,3 x 14,8 cm (14,4 x 11,5 x 5,8 in)
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Garantía 5 años
Vataje 93 W
Peso neto 4.5 kg (9.93 lb.)
Tensión 100/240 V
Color Azul/gris
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.