Learn More
Fisherbrand™ Paquete clínico
Código de producto. 30130309 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 3 a 15 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30130309 8 x 3 a 15 mL 1 set
1 options
Código de producto. 30130309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    827.84€ / 1 sets
    Ahorro 277.16€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Optimice la eficiencia de su laboratorio con este completo paquete clínico.
Gire las muestras sin esfuerzo con una centrífuga de alto rendimiento, mantenga sus tubos organizados y accesibles con una gradilla para varios tubos y proteja su espacio de trabajo con una alfombra de laboratorio duradera. Este paquete proporciona todo lo que necesita para una manipulación de muestras optimizada y precisa. Este paquete incluye lo siguiente:
Centrífuga clínica Fisherbrand™ #17801727
  • Esta centrífuga de sobremesa clínica compacta y silenciosa ofrece velocidades ajustables (500-6000 RPM), memoria programable y características de seguridad integradas, lo que maximiza la funcionalidad y la eficiencia del espacio de trabajo.
Gradilla clínica Fisherbrand™ para tubos de 4 vías, variada - n.º 16340402
  • Esta gradilla contiene tubos de 13 y 17 mm de forma segura, está hecha de polipropileno duradero y resistente a los productos químicos y resiste baños de agua y congeladores. Personalizable y adaptable a cualquier configuración.
Alfombrilla de laboratorio clínico Fisherbrand™ - n.º 16361648
  • La alfombrilla para laboratorio facilita de forma segura los procesos de flujo de trabajo en la organización y la limpieza, al tiempo que mantiene las superficies limpias y seguras frente a manchas o derrames.
Especificaciones
Incluye Espaciadores de tubos, manguitos adaptadores, rotor de 8 posiciones, adaptador de corriente
Capacidad 8 x 3 a 15 mL
RCF máx. 4,668 x g
Vel. máx 6,000 rpm
Refrigerado No
Certificaciones/conformidad CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Temporizador De 30 s a 60 min o continuo
Vataje 93 W
Peso (imperial) 9.93 lb.
Peso (métrico) 4.5 kg
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Centrífuga clínica
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C