Learn More
Clindamicina sulfóxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 17903095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903095 1 mg 1 miligramo
17924995 5 mg 5 miligramos
17921475 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5800101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22431-46-5
Fórmula molecular C18 H33 Cl N2 O6 S
Peso molecular (g/mol) 440.98
Sinónimo L-threo-α-D-galacto-Octopyranose, 7-chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-, L-threo-D-galacto-Octopyranose, 7-chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-(methylsulfinyl)-, trans-α- (8CI), L-threo-α-D-galacto-Octopyranose, 7-chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-, [2S-(2α,4β)]-, 7-Chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-L-threo-α-D-galacto-octopyranose, 7(S)Chloro-7-deoxylincomycin sulfoxide, Clindamycin sulfoxide, U 25026A, Mixture of clindamycin sulfoxide isomers 1 & 2
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfiniloxano-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirolidina-2-carboxamida
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33ClN2O6S/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(27-16)28(4)26/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25)/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+,28?/m0/s1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1748
Porcentaje de pureza >95%