Learn More
Fosfato sulfóxido de clindamicina, Mikromol™
Código de producto. 17921216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921216 25 mg 25 miligramos
17920806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921216 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1520.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosfato sulfóxido de clindamicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin Phosphate Sulfoxide
CAS 1228573-90-7
Nombres de analitos o componentes Clindamycin Phosphate Sulfoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C18 H34 Cl N2 O9 P S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Chloro-1,6,7,8-tetradeoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-L-threo-α-D-galacto-octopyranose 2-(Dihydrogen Phosphate), Clindamycin Phosphate Sulfoxide, Mixture of clindamycin phosphate sulphoxide isomers 1 & 2
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34ClN2O9PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(30-31(25,26)27)18(29-15)32(4)28/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,18+,32?/m0/s1
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@@H]([C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)C
Nombre IUPAC Fosfato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-cloro-1-[[(2S,4R)-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carbonil]amino]propil]-4,5-dihidroxi-2-metilsulfiniloxan-3-il] dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 520.96
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.1411 g/mol