Learn More
Clindamycin phosphate, MedChemExpress
Descripción
Clindamycin phosphate (Clindamycin 2-phosphate) is a broad-spectrum bacteriostatic lincosamide antibiotic. Clindamycin phosphate is the prodrug of Clindamycin (HY-B1455) with no antimicrobial activity in vitro but can be rapidly converted in vivo to the active parent drug, Clindamycin, by phosphatase ester hydrolysis. Clindamycin phosphate can be used for researching acne and bacterial vaginosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clindamycin phosphate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 24729-96-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H34ClN2O8PS |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | Clindamycin 2-phosphate U-28508 |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 320 mg/mL (633.71 mM) |
| Mostrar más |