Learn More
Clorhidrato de clindamicina, TRC
Código de producto. 17984825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984825 1 g 1 g
17923085 50 mg 50 miligramos
17910785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5800001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21462-39-5
Fórmula molecular C18 H33 Cl N2 O5 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 461.44
Sinónimo L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, monohydrochloride, trans- α- (8CI), L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-trans)-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride (9CI), 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, 7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Antirobe vet., Cleocin hydrochloride, Clinacin, Clindamycin hydrochloride, Clindavet, Clindimycin hydrochloride, Clindomycin hydrochloride, Dalacina
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxano-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidina-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1565
Porcentaje de pureza >95%