Learn More
Clindamicina monohidrato, clorhidrato, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15474009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15474009 1 g 1 g
15484009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15474009 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61409.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
This item is not returnable. View return policy
Clindamycin hydrochloride, CAS # 21462-39-5, is the salt of clindamycin, a derivative of the broad-spectrum bacteriostatic antibiotic lincomycin. | CAS: 58207-19-5 | C18H34Cl2N2O5S | 461.439 g/mol
Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de clindamicina monohidrato es un agente antibacteriano que es un análogo semisintético de la lincomicina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58207-19-5
Fórmula molecular C18H34Cl2N2O5S
Peso molecular (g/mol) 461.439
Número MDL MFCD07793327
Clave InChI AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[2-Cloro-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Clindamycin hydrochloride monohydrate
Tipo Clindamycin Hydrochloride Monohydrate
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 4070786
Índice Merck 14,2356
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.46 (461.44 Anhydrous)
compliance-icons
Product Identifier
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Clindamycin hydrochloride monohydrate