Learn More
Clindamycin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482159
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482159 1 g 1 g
16458286 100 mg 100 miligramos
16450918 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482159 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0408A
MedChemExpress Clindamycin (hydrochloride) is a semisynthetic lincosamide antibiotic, which inhibits protein synthesis by acting on the 50S ribosomal.
Clindamycin (hydrochloride) is a semisynthetic lincosamide antibiotic, which inhibits protein synthesis by acting on the 50S ribosomal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 21462-39-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34Cl2N2O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (216.71 mM)
SMILES C[C@H](Cl)[C@@]([C@@]([C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)O)([H])O[C@@H]1SC)([H])NC([C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 461.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.44
Porcentaje de pureza 98.0%