Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clindamacina, clorhidrato, 97 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La clindamicina es un antibiótico de lincosamida derivado de la lincomicina que tiene actividad antibiótica contra los cocos aeróbicos grampositivos y los protozoos parasitarios
- La clindamicina se une reversiblemente a la subunidad ribosomal bacteriana de los años 50, lo que inhibe la síntesis de proteínas
Aplicaciones
- La clindamicina se ha utilizado para mejorar la colonización bacteriana en ratones de investigación durante el estudio de la microbiota intestinal comensal
- La clindamicina se ha utilizado para estudiar la resistencia a antibióticos mediada por biopelícula en un modelo in vitro de G. vaginalis
- La clindamicina se utilizó como agente de selección para aislar, enumerar e identificar especies de Lactobacillus de productos lácteos probióticos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clindamycin hydrochloride |
| Tipo | Clindamycin Hydrochloride |
| CAS | 21462-39-5 |
| Punto de fusión | 156.0°C to 159.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Agua | 6% max. |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C18H34Cl2N2O5S |
| Información de solubilidad | Solubility in water: ca 50g/L. Other solubilities: soluble in pyridine, ethanol, dmf |
| Clave InChI | AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Clindamycin hydrochloride