Learn More
Clindamicina B, TRC
Código de producto. 30136082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136082 5 mg 5 miligramos
30011321 1 mg 1 miligramo
30009459 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5800405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18323-43-8
Fórmula molecular C17 H31 Cl N2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 410.96
Sinónimo L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, (2S-trans)-, Methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside, Clindamycin B, Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-ethyl-1-methylpyrrolidin-2-yl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxano-2-il]propil]-4-etil-1-metilpirrolidina-2-carboxamida
SMILES CC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31ClN2O5S/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(24)19-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-4/h8-15,17,21-23H,5-7H2,1-4H3,(H,19,24)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1642