Learn More
Clindamicina B 2-Fosfato, TRC
Código de producto. 30137579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137579 2.5 mg 2.50 miligramo
30008413 5 mg 5 miligramos
17903195 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5800952.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54887-31-9
Fórmula molecular C17 H32 Cl N2 O8 P S
Peso molecular (g/mol) 490.94
Sinónimo (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-1-methyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate);
Nombre IUPAC [6-[2-cloro-1-[(4-etil-1-metilpirrolidina-2-carbonil)amino]propil]-4,5-dihidroxi-2-metilsulfano-3-il] dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC(C2C[C@@H](CC)CN2C)=O)[C@@H](Cl)C)O[C@H](SC)C(OP(O)(O)=O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin B 2-Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32ClN2O8PS/c1-5-9-6-10(20(3)7-9)16(23)19-11(8(2)18)14-12(21)13(22)15(17(27-14)30-4)28-29(24,25)26/h8-15,17,21-22H,5-7H2,1-4H3,(H,19,23)(H2,24,25,26)
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.1306