Learn More
Clorhidrato de 3-palmitato de clindamicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clindamycin 3-Palmitate Hydrochloride |
| CAS | 30747-19-4 |
| Fórmula molecular | C34H63ClN2O6S •HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside 3-Hexadecanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-29(39)31(43-34(44-5)30(32)40)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26+,28+,29-,30+,31+,32-,34+;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H]([C@H](NC(C2C[C@@H](CCC)CN2C)=O)[C@@H](Cl)C)O[C@H](SC)[C@H](O)[C@H]1OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-((1S,2S)-2-cloro-1-((4R)-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamido)propil)-3,5-dihidroxi-6-(metiltio)tetrahidro-2H-piran-4-ilo palmitato cloruro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 699.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 698.4 |