Learn More
Clindamicina 2,4-Difosfato, TRC
Código de producto. 17984745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984745 10 mg 10 miligramos
17991465 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57999510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309048-48-3
Fórmula molecular C18 H35 Cl N2 O11 P2 S
Peso molecular (g/mol) 584.94
Sinónimo L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2,4-bis(dihydrogen phosphate), Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl]carbonyl]amino]-2,4-di-O-phosphono-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside, Clindamycin 2,4-Bisphosphate, Clindamycin Phosphate Imp. I (EP)
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-2-[(1S,2S)-2-cloro-1-[[(2S,4R)-1-metil-4-propilpirrolidina-2-carbonil]amino]propil]-4-hidroxi-6-metilsulfanil-5-fosfonooxioxan-3-il] dihidrogénio fosfato
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin 2,4-bisphosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H35ClN2O11P2S/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(23)20-12(9(2)19)14-15(31-33(24,25)26)13(22)16(18(30-14)35-4)32-34(27,28)29/h9-16,18,22H,5-8H2,1-4H3,(H,20,23)(H2,24,25,26)(H2,27,28,29)/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.1125