Learn More
Clorhidrato de clindamicina-13C,D3, TRC
Código de producto. 30362411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362411 5 mg 5 miligramos
30351168 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5799945MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140264-64-6
Fórmula molecular C1713CH30D3ClN2O5S • HCl
Peso molecular (g/mol) 465.45
Sinónimo Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-13C,D3-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, trans-α-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-13C,D3-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-13C,D3-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside Hydrochloride, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-CDL-13C,D3 Hydrochloride, 7-Chloro-7-deoxylincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-Chlorolincomycin-13C,D3 Hydrochloride, 7-Deoxy-7(S)-chlorolincomycin-13C,D3 Hydrochloride, Antirobe-13C,D3 Hydrochloride, Chlolincocin-13C,D3 Hydrochloride, Cleocin-13C,D3 Hydrochloride, Clincin-13C,D3 Hydrochloride, ClindaDerm-13C,D3 Hydrochloride, Clindam-13C,D3 Hydrochloride, Clindamycin-13C,D3 Hydrochloride, Clinimycin-13C,D3 Hydrochloride, Dalacin C-13C,D3 Hydrochloride, Dalacin V-13C,D3 Hydrochloride, Dalacine-13C,D3 Hydrochloride, Klimicin-13C,D3 Hydrochloride, Klindan 300-13C,D3 Hydrochloride, Sobelin-13C,D3 Hydrochloride, U 21251-13C,D3 Hydrochloride
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-((1S,2S)-2-cloro-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(metiltio)tetrahidro-2H-piran-2-il)propil)-1-(metil-13C-d3)-4-propilpirrolidina-2-carboxamida cloruro de hidrógeno
SMILES CCC[C@@H]1C[C@@H](C(N[C@@H]([C@@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](SC)O2)[C@@H](Cl)C)=O)N([13C]([2H])([2H])[2H])C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin-13C,D3 Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1/i3+1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.19