Learn More
Clindamicina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317745 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317745 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11670090AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin hydrochloride
CAS 21462-39-5
Nombres de analitos o componentes Clindamycin hydrochloride
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H33 Cl N2 O5 S . Cl H
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clindamycin Hydrochloride, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, 7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Antirobe vet., Cleocin hydrochloride, Clindamycin hydrochloride, Clindavet, Clindimycin hydrochloride, Clindomycin hydrochloride, Dalacina, Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside hydrochloride (1:1), trans-alpha-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride, (2S-trans)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride, Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
SMILES Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 461.44
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1565 g/mol