Learn More
Clinafloxacina, TRC
Código de producto. 30138391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138391 100 mg 100 miligramos
30006232 10 mg 10 miligramos
30008585 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC579003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105956-97-6
Fórmula molecular C17H17ClFN3O3
Peso molecular (g/mol) 365.79
Sinónimo 7-(3-Amino-1-pyrrolidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Clinafloxacin, PD 127391;
Nombre IUPAC 7-(3-aminopirrolidina-1-il)-8-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxílico ácido
SMILES NC1CCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clinafloxacin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClFN3O3/c18-13-14-10(5-12(19)15(13)21-4-3-8(20)6-21)16(23)11(17(24)25)7-22(14)9-1-2-9/h5,7-9H,1-4,6,20H2,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0942