Learn More
Clinafloxacin, MedChemExpress
Descripción
Clinafloxacin (AM 1091) is a potent and broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic, has inhibitory activity against gram-positive, gram-negative bacterias, and anaerobic pathogens in vitro. Clinafloxacin is against DNA gyrase and topoisomerase IV of S. aureus with IC50 values of 0.92 μg/ml and 1.62 μg/ml, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clinafloxacin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 105956-97-6 |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H17ClFN3O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | AM-1091 CI-960 PD 127391 |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (5.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Mostrar más |