Learn More
Cloruro de Clinafloxacina, TRC
Código de producto. 30136822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136822 1 g 1 g
30135774 250 mg 250 miligramos
30005632 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5790001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105956-99-8
Fórmula molecular C17 H17 Cl F N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 402.25
Sinónimo Clinafloxacin Hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), AM 1091, CI 960, Clinafloxacin hydrochloride, KR 11095, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(3-amino-1-pyrrolidinyl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC ácido 7-(3-aminopirrolidina-1-il)-8-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoxinolinina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.NC1CCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clinafloxacin Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClFN3O3.ClH/c18-13-14-10(5-12(19)15(13)21-4-3-8(20)6-21)16(23)11(17(24)25)7-22(14)9-1-2-9;/h5,7-9H,1-4,6,20H2,(H,24,25);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0709