Learn More
Escalazol, TRC
Código de producto. 30368066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368066 50 mg 50 miligramos
30361934 25 g -
30365387 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC57850050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38083-17-9
Fórmula molecular C15 H17 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 292.76
Sinónimo 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-[(4-Chlorophenoxy)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, BAY-e 6975, Baypival, Climbazole, Crinipan AD, Diazolone
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenoxi)-1-imidazol-1-il-3,3-dimetilbutan-2-una
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Climbazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0979