Learn More
Climbazole, MedChemExpress
Código de producto. 16442256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442256 500 mg 500 miligramos
16438646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1151
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Climbazole (BAY-e 6975) is a potent antifungal agent. Climbazole also is a potent inducer of rat hepatic cytochrome P450.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Climbazole
Forma física Solid
CAS 38083-17-9
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY-e 6975
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.54 mM)
SMILES CC(C)(C)C(C(OC1=CC=C(Cl)C=C1)N2C=CN=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 292.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.76
Porcentaje de pureza 98.9%