Learn More
(±)-Climbazol-d4 (fenil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Climbazole-d4 |
| CAS | 1185117-79-6 |
| Fórmula molecular | C15 D4 H13 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenoxy)-1-imidazol-1-yl-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-(4-Chlorophenoxy-d4)-1-(1 H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-[(4-Chlorophenoxy-d4)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, Climbazole-d4, Climbazole-D4 (phenyl-D4), (±)-Climbazole-d4 (phenyl-d4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C(=O)C(C)(C)C)n2ccnc2)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenoxi)-1-imidazol-1-il-3,3-dimetilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 296.785 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.123 g/mol |
| Mostrar más |