Learn More
Nickel Electro™ Crisoles de circonio Clifton™
Código de producto. 11796577
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11796577 70 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11796577 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    176.57€ / paquete de 1
    Ahorro 20.43€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Alternativa ideal al platino. Los crisoles de circonio Nickel Electro™ prácticamente eliminan la contaminación de muestras, a prueba de roturas.
  • Ideal para la mayoría de las fusiones hechas con calor total, lo que se traduce en poco o ningún ataque u oxidación del crisol independientemente del material o mezcla de flujo.
  • Resistente a la fusión de carbonatos alcalinos (Na, K y Li), hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros y algunos fluoruros, así como combinaciones de estos.
  • Completamente resistente a la mayoría de los disolventes de todas las concentraciones, excepto al ácido fluorhídrico.
  • Ofrece una práctica eliminación de la contaminación de las muestras.
  • Resistencia al peróxido de sodio fundido.
  • No se alearán con metales más fácilmente reducibles.
  • A diferencia del platino, no es necesario alisar y remodelar.
  • No tiene una inversión de alto coste ni los problemas de seguridad del platino.
Especificaciones
Material Circonio
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la mayoría de las fusiones hechas con calor total, lo que se traduce en poco o ningún ataque u oxidación del crisol independientemente del material o mezcla de flujo.
Temperatura máxima De 450 °C a 500 °C
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Capacidad (métrico) 70 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 48 mm
Altura (métrico) 45 mm
Product Type Crisol