Learn More
Baño de agua con agitación SBS Clifton™
Código de producto. 11439539
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11439539 28 l cada uno
1 options
Código de producto. 11439539 Proveedor Clifton N.º de proveedor NE528D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00€
    2743.01€ / paquete de 1
    Ahorro 686.99€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Cuenta con un control PID de precisión que proporciona una observación simultánea de la temperatura establecida y real. Baño de agua con agitación Nickel Electro™ Clifton™ con opción de ajuste automático que permite que el baño aprenda sobre aplicaciones, entorno y temperaturas. La bandeja rebajada de acero inoxidable se puede utilizar para matraces de pie antes y después de la inmersión.
  • El control PID de precisión proporciona una observación simultánea de la temperatura establecida y real.
  • Sensor PT100 de alta precisión sumergido directamente en el baño.
  • El sistema de agitación es de uso silencioso y, al quitar el carro, se puede utilizar como baño de laboratorio estándar. El carro del agitador es muy estable en su uso, con una bandeja perforada extraíble, a diferencia de muchos baños de agitación tradicionales, donde todo el carro del agitador tiene que ser retirado para la carga y descarga.
  • La bandeja rebajada de acero inoxidable se puede utilizar para matraces de pie antes y después de la inmersión.
  • Depósito de acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad, con un acabado limpio y brillante alojado en una caja exterior con acabado de pintura duradero.
  • Las superficies pintadas tienen acabado antibacteriano, recubrimiento higiénico que inhibe activamente el crecimiento bacteriano, con buena resistencia química.
  • Los calentadores están ocultos debajo del depósito que brindan un área de trabajo libre de desorden y fácil de limpiar. La superficie de calentamiento cubre la parte inferior de la base del depósito, proporcionando una rápida transferencia de energía, tiempos de calentamiento más rápidos y una reducción del consumo de energía con una mayor uniformidad de la temperatura.
  • El LED muestra las temperaturas medidas en tiempo real, en incrementos de ±0,1 °C, utilizando control de temperatura PID de precisión.
  • Los ajustes se conservan incluso después de apagar la unidad.
  • Control de agitación de 0 a 400 golpes / 0 a 200 rpm - longitud de carrera variable hasta 40 mm (excluyendo NE5-10D que está fija a 20 mm). Al abrir el puerto de acceso lateral se puede variar la longitud de la carrera.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 28 l
Intervalo de temperatura 5°C a 99°C
Tipo Baño de agua con agitación
Pantalla LED
Modelo NE5-28 D
Resolución de temperatura ±0.1°C
Uniformidad de temperatura ±0.1°C
Garantía 3 años
Anchura (métrico) 715 mm
Anchura (métrico) interior 500 mm
Altura (métrico) 290 mm
Altura (métrico) interior 200 mm
Fondo interior (métrico) 300 mm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 1000 w
Tensión 230 V
Vataje 1000 W
Frecuencia 50/60 Hz