Learn More
Nickel Electro™ Baño de circulación digital de agua y aceite Clifton™ con depósito de 14 l y estante
Código de producto. 11716587
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
NE4-14 HT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
11716587 NE4-14 HT 1 PCS
1 options
Código de producto. 11716587 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor NE414HT
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
El baño de circulación digital de agua y aceite Clifton™ con depósito de 14 l y estante de Nickel Electro™ está diseñado para la circulación externa de agua controlada por temperatura y mantener una temperatura ambiente estable en el baño para la inmersión de matraces, frascos y gradillas.
  • Ideal para la circulación de agua externa o la inmersión de matraces / frascos / gradillas en una temperatura ambiente altamente estable en todo el baño de agua.
  • El buen movimiento del agua y el control de la temperatura proporcionan estabilidad de temperatura en todo el baño de agua.
  • Garantía de tres años y asistencia integral al cliente.
  • Amplia gama de accesorios disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
  • Antes de salir de nuestra fábrica, cada baño de agua tiene un número de serie único, probado eléctricamente para su seguridad en la inspección final y un certificado de prueba incluido en la parte posterior del libro de instrucciones.
  • Para verificar el rendimiento del sistema de control de temperatura, cada unidad se somete a un procedimiento de calibración de fábrica de 2 puntos que ajusta el control a valores trazables conocidos.
  • Los controles de termocirculación y las superficies pintadas incorporan tecnología antibacteriana que inhibe la proliferación bacteriana, mejorando los requisitos de higiene como exigen muchos entornos clínicos y de laboratorio.
  • Estas superficies higiénicas forman parte de un enfoque controlado de las instalaciones más limpias.
  • Superficies y acabados fáciles de limpiar que son resistentes a las desinfecciones rutinarias y eficaces’.
  • La eficacia del acabado se mantiene con el tiempo, ya que el agente antibacteriano es integral dentro de los acabados
Especificaciones
Tipo de controlador PID digital
Tipo de bomba Termocirculador
Intervalo de temperatura De 5 °C a 130 °C
Pantalla Digital LED
Tiempo de calentamiento 287 a 10 min. (de -20 °C a +37 °C)
Incluye Tanque de 14 L y estante
Material Acero inoxidable
Modelo NE4-14 HT
Resolución de temperatura ±0.1°C
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Uniformidad de temperatura ±0.01°C
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 298 x 219 x 150 mm
Anchura (métrico) 361 mm
Anchura (métrico) interior 219 mm
Altura (métrico) 170 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Fondo interior (métrico) 129 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz