Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización de pipetas redondas de acero inoxidable Clifton™ Metalware Range™
Código de producto. 11776587 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
407 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11776587 230 mm 1 PCS
11786567 407 mm cada uno
11884483 457 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11776587 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 6199
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga las pipetas esterilizadas con cajas de esterilización. Las cajas de esterilización de pipetas redondas de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor s
  • Perfil redondo de acero inoxidable con tapa
  • Se puede utilizar hasta 120 °C
  • Pueden soportar calor seco de hasta 180 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 230 x 64 mm
Material Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para transporte y esterilización
Cantidad Cada
Peso (métrico) 0,25 kg
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Caja de esterilización