Learn More
Nickel Electro™ Baño Lab Armor™ Clifton™
Descripción
- Aborda la contaminación del agua utilizando un medio térmico seco y metálico compuesto de pequeñas cuentas en lugar de agua
- Pellets térmicamente eficientes que son fáciles de mantener limpios
- Impermeable a la humedad y al gas
- Alta conductividad térmica
- Suave y redondeado, casi fluido.
- Reduce el consumo de agua.
- Ahorra la necesidad de gradillas, flotadores y pesas de frascos
- No esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Tipo | Baño Lab Armor |
| Cantidad | 4 l |
| Forma | Redondo |