Learn More
Bromuro de clidinio, Mikromol™
Código de producto. 17943326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1798.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromuro de clidinio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clidinium Bromide
CAS 3485-62-9
Nombres de analitos o componentes Clidinium Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H26 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Clidinium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide, benzilate (6CI,7CI), Quinuclidinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, benzilate (8CI), 1-Methyl-3-(benziloyloxy)quinuclidinium bromide, 3-(Benziloyloxy)-1-methylquinuclidinium bromide, Clidinium bromide, Quarzan, Quarzan bromide, Ro 2-3773
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(C2)OC(=O)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1-metil-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-il) 2-hidroxi-2,2-difenilacetato;bromuro
Peso molecular (g/mol) 432.35
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 431,1096 g/mol