Learn More
Clidinium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16408636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1132
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Clidinium bromide is a quaternary amine antimuscarinic agent. Clidinium bromide may help symptoms of cramping and abdominal/stomach pain by decreasing stomach acid, and slowing the intestines in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clidinium bromide
CAS 3485-62-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26BrNO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ro 2-3773
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (289.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC2)CC(OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2CC1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 432.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation