Learn More
Tocris Bioscience™ Click N-Acetylmuramic acid - azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18766456 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18766456 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7506/2
Bacterial peptidoglycan derivative; suitable for 'click'-conjugation to fluorescent dyes
Click N-Acetylmuramic acid-azide is a derivative of the N-acetylmuramic acid (NAM) component of bacterial peptidoglycans. Incorporated into bacterial peptidoglycans during biosynthesis. Suitable for fluorescent labeling of peptidoglycans when ''click'-conjugated to a fluorescent dye.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 R)-2-(((3 R,4 R,5 S,6 R)-3-(2-Azidoacetamido)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2 H-pyran-4-yl)oxy)propanoic acid
CAS 2245794-64-1
Cantidad 2 mg
Objetivo Glycobiology Probes
Fórmula molecular C11H18N4O8
Pureza 0.95